SY3H98B97A81
Synthonix Corporation
3-(3-Furylmethyl)piperidine
Scegli un formato
SKU del venditore: F76396-250MG
CHF 1’370.48
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F76396-250MG
CHF 1’370.48
Iupac Name
3-(3-furylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-2-9(7-11-4-1)6-10-3-5-12-8-10/h3,5,8-9,11H,1-2,4,6-7H2
InChI
RYTGNHUXHBAZST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76396.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)