Documenti fondamentali
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’248.01
SKU del venditore: F75813-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’248.01
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.17
Numero MDL:
SKU del venditore: F75813-100MG
CHF 439.67
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
InChI
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)