SY3H98B97986
Synthonix Corporation
Ethyl 6-Chlorobenzofuran-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: E75723-1G
CHF 819.35
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E75723-1G
CHF 819.35
Iupac Name
ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI
VRFLUTDLJWMWEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75723.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)