Documenti fondamentali
SY3H98B9797D
Synthonix Corporation
Ethyl 1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(aminocarbonyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-2-14-8(12)7-3-5-11(6-4-7)9(10)13/h7H,2-6H2,1H3,(H2,10,13)
InChI
NVUZQOAIYGQCFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75523.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75523.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)