Documenti fondamentali
SY3H98B97929
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(5-Oxazolyl)benzoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 384.56
1 G
CHF 1’297.00
SKU del venditore: E74474-250MG
CHF 384.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 384.56
1 G
CHF 1’297.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
SKU del venditore: E74474-250MG
CHF 384.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
InChI
DDAYJSSVCMBMFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74474.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74474.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)