Documenti fondamentali
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 1’039.80
SKU del venditore: E73979-250MG
CHF 231.47
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 1’039.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
SKU del venditore: E73979-250MG
CHF 231.47
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)