Documenti fondamentali
SY3H98B97822
Synthonix Corporation
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 427.43
1 G
CHF 880.58
5 G
CHF 2’546.24
SKU del venditore: D75640-250MG
CHF 427.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 427.43
1 G
CHF 880.58
5 G
CHF 2’546.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
SKU del venditore: D75640-250MG
CHF 427.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H12N2O/c19-11-14-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(18-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,17,18)
InChI
BIUDTORHHCZWLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75640.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75640.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)