Documenti fondamentali
SY3H98B9781A
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl Trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.24
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c10-9(11,12)18(13,14)17-7-1-3-8(4-2-7)15-5-6-16-8/h1H,2-6H2
InChI
NOLMGELTBIIGOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75601.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75601.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)