Documenti fondamentali
SY3H98B97810
Synthonix Corporation
4,7-Dichloro-2H-chromen-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.03
Numero MDL:
Iupac Name
4,7-dichloro-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H4Cl2O2/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4H
InChI
RDVLTCUVWYOHGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75422.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75422.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)