Documenti fondamentali
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 255.96
1 G
CHF 415.18
SKU del venditore: D24253-250MG
CHF 255.96
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 255.96
1 G
CHF 415.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.16
Numero MDL:
SKU del venditore: D24253-250MG
CHF 255.96
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
InChI
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24253.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)