SY3H98B97749
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-2-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: C76857-250MG
CHF 145.73
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C76857-250MG
CHF 145.73
Iupac Name
4-chloro-2-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(5-11)13-9/h1-4H
InChI
STHFFVMWNKRMAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76857.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)