Documenti fondamentali
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
Scegli un formato
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’370.48
SKU del venditore: B76715-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’370.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero MDL:
SKU del venditore: B76715-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)