Documenti fondamentali
SY3H98B9756C
Synthonix Corporation
6-Bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Scegli un formato
250 MG
CHF 1’015.31
1 G
CHF 1’492.96
SKU del venditore: B76530-250MG
CHF 1’015.31
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 1’015.31
1 G
CHF 1’492.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
SKU del venditore: B76530-250MG
CHF 1’015.31
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-13-10-5-8-6-12-3-2-7(8)4-9(10)11/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
InChI
LONXJWSXOYAVIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76530.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76530.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)