Documenti fondamentali
SY3H98B974B7
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 304.95
SKU del venditore: B75583-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
SKU del venditore: B75583-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H2
InChI
XDINJRVXGNVXRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75583.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75583.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)