Documenti fondamentali
SY3H98B97471
Synthonix Corporation
N-Boc-3-bromo-L-alanine Methyl Ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl (2R)-3-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1
InChI
ODLDPRMMKCMNMD-LURJTMIESA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75057.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75057.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)