Documenti fondamentali
SY3H98B97470
Synthonix Corporation
2-Boc-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 709.12
SKU del venditore: B75048-250MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 709.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.22
Numero MDL:
SKU del venditore: B75048-250MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 8-amino-5-bromo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19BrN2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-7-6-9-10(8-17)12(16)5-4-11(9)15/h4-5H,6-8,16H2,1-3H3
InChI
DPCDGWCFUVLWBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75048.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75048.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)