Documenti fondamentali
SY3H98B9743E
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 304.95
5 G
CHF 1’101.04
SKU del venditore: B74405-250MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 304.95
5 G
CHF 1’101.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
SKU del venditore: B74405-250MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-7-8(11)6-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI
QIAURBVQLIUTQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74405.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74405.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)