SY3H98B973A0
Synthonix Corporation
(3S,4S)-1-Boc-4-(Cbz-amino)-3-pyrrolidinol
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-9-13(14(20)10-19)18-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,20H,9-11H2,1-3H3,(H,18,21)/t13-,14-/m0/s1
InChI
QBBSDMSNGMRKCQ-KBPBESRZSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76959.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)