Documenti fondamentali
SY3H98B972E5
Synthonix Corporation
4-Amino-6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Scegli un formato
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 831.59
SKU del venditore: A75302-250MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 831.59
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.6
Numero MDL:
SKU del venditore: A75302-250MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloropyrido[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-2-1-4-6(12-5)7(9)11-3-10-4/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI
QPYPQWUXCWISAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75302.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75302.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)