Documenti fondamentali
SY3H98B97281
Synthonix Corporation
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 1’554.20
SKU del venditore: A74842-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 1’554.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
SKU del venditore: A74842-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-7-5-6-3-1-2-4-10(6)9-7/h1-5H,(H2,8,9)
InChI
GHTCDIMLJVTPEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74842.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74842.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)