Documenti fondamentali
SY3H98B971F3
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic Acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’554.20
SKU del venditore: A73951-250MG
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’554.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
SKU del venditore: A73951-250MG
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
XIGSLVIYSSSYNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73951.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73951.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)