Documenti fondamentali
SY3H98881EFD
Synthonix Corporation
Triphenylphosphineimine sulfate
Scegli un formato
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 304.95
10 G
CHF 537.65
SKU del venditore: T1962-1G
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 304.95
10 G
CHF 537.65
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.38
Numero MDL:
SKU del venditore: T1962-1G
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
triphenyl-lambda5-phosphanimine sulfate
Inchi Code
1S/C18H16NP.H2O4S/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5(2,3)4/h1-15,19H;(H2,1,2,3,4)
InChI
CZCFCCGIQUMKEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1962.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1962.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)