Documenti fondamentali
SY3H97AC68F9
Synthonix Corporation
5H-Benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 121.24
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 304.95
SKU del venditore: B57354-100MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 121.24
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
SKU del venditore: B57354-100MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5H-benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C13H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)14-13-15-10-6-2-4-8-12(10)16(11)13/h1-8H,(H,14,15)
InChI
KLACMEYLRXQSMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57354.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57354.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)