Documenti fondamentali
SY3H97AC6894
Synthonix Corporation
Methyl 4,5-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-12-4-3-6-8(12)7(10(14)15-2)5-11-9(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
InChI
AMWQGICAGHBWBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12455.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12455.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)