Documenti fondamentali
SY3H95ECD8BD
Synthonix Corporation
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Iupac Name
imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-5-7-8-3-1-2-4-10(8)6-9-7/h1-6H
InChI
FBNBTPDUMOHHFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47871.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47871.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)