SY3H95ECD82F
Synthonix Corporation
Ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: E59208-100MG
CHF 84.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E59208-100MG
CHF 84.50
Iupac Name
ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-3-22-18(21)16-13(2)19-17-15(10-7-11-20(16)17)23-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-11H,3,12H2,1-2H3
InChI
RLYGWMBGMXQDQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59208.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)