SY3H95ECD814
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: E52322-100MG
CHF 91.84
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E52322-100MG
CHF 91.84
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-6-8-4-3-5-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI
RUBOVOPFBPEEJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52322.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)