Documenti fondamentali
SY3H95ECD7DE
Synthonix Corporation
Ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.1
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromoimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8-5-7(11)3-4-13(8)6-12-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI
OWAKZNBIRXHAPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14235.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14235.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)