Documenti fondamentali
SY3H95ECD792
Synthonix Corporation
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 108.99
1 G
CHF 121.24
SKU del venditore: D51731-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 108.99
1 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
SKU del venditore: D51731-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-6(2)12-8(11-5)7(4-10-12)9(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
UWWGTDIBDPROEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51731.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51731.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)