Documenti fondamentali
SY3H95ECD75A
Synthonix Corporation
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.59
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-6-9-5(8)3-11(6)10-4/h1-3H,8H2
InChI
VEHNVCGISXDBIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7442.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7442.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)