Documenti fondamentali
SY3H95ECD697
Synthonix Corporation
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H,9H2
InChI
NBHRWSCVWCCKDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5290.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5290.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)