Documenti fondamentali
SY3H95ECD684
Synthonix Corporation
3-Bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3O/c1-5-8(9)12-6(10-5)3-4-7(11-12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
FHRDIUPGIHSDDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/48859.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48859.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)