Documenti fondamentali
SY3H95ECD63E
Synthonix Corporation
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H
InChI
NATZWIFAAIXCTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3334.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3334.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)