Documenti fondamentali
SY3H95ECD62A
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Scegli un formato
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 292.70
10 G
CHF 525.41
SKU del venditore: B15388-1G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 292.70
10 G
CHF 525.41
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
SKU del venditore: B15388-1G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-7-9-3-6(8)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3
InChI
JUWPPXBKRXAJMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15388.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15388.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)