Documenti fondamentali
SY3H95ECD606
Synthonix Corporation
7-Bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
Scegli un formato
250 MG
CHF 696.87
500 MG
CHF 1’113.29
1 G
CHF 1’639.93
SKU del venditore: B11600-250MG
CHF 696.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 696.87
500 MG
CHF 1’113.29
1 G
CHF 1’639.93
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.45
Numero MDL:
SKU del venditore: B11600-250MG
CHF 696.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-4-chloroimidazo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-3-1-8-5-4(7)9-2-10-11(3)5/h1-2H
InChI
RRXLWAFFBIFFKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11600.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)