Documenti fondamentali
SY3H95E5E3CF
Synthonix Corporation
[N-(p-Toluenesulfonyl)imino]phenyliodinane
Scegli un formato
500 MG
CHF 121.24
SKU del venditore: T6403-500MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.21
Numero MDL:
SKU del venditore: T6403-500MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-N-(phenyl-lambda3-iodaneylidene)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12INO2S/c1-11-7-9-13(10-8-11)18(16,17)15-14-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI
WECCHUKCGHQAQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6403.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/6403.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)