SY3H95E5E0E0
Synthonix Corporation
6-Fluorochroman-4-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: F60529-100MG
CHF 145.73
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F60529-100MG
CHF 145.73
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5,8H,3-4,11H2
InChI
WVQYSVLMDHXHOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60529.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)