Documenti fondamentali
SY3H95E5E093
Synthonix Corporation
Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
Scegli un formato
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 488.66
SKU del venditore: E65028-100MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 488.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
SKU del venditore: E65028-100MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl oxo(2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-2-14-10(13)9(12)7-5-3-4-6-8(7)11/h7H,2-6H2,1H3
InChI
SIQOFNOENHOIFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65028.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65028.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)