Documenti fondamentali
SY3H95E5DF15
Synthonix Corporation
8-Chlorochroman-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
8-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-7-3-1-2-6-8(11)4-5-12-9(6)7/h1-3,8H,4-5,11H2
InChI
YCWHOLRRUIEVQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63654.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63654.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)