Documenti fondamentali
SY3H95E5DE3F
Synthonix Corporation
Benzyl azepan-3-ylcarbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 268.21
250 MG
CHF 684.62
SKU del venditore: B65899-100MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 268.21
250 MG
CHF 684.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.32
Numero MDL:
SKU del venditore: B65899-100MG
CHF 268.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-azepanylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c17-14(16-13-8-4-5-9-15-10-13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13,15H,4-5,8-11H2,(H,16,17)
InChI
MOANXMDVDCOFBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65899.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65899.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)