SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: B65537-1G
CHF 378.44
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B65537-1G
CHF 378.44
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
InChI
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)