Documenti fondamentali
SY3H95E5DE12
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 598.89
500 MG
CHF 770.36
1 G
CHF 1’137.78
SKU del venditore: B64769-250MG
CHF 598.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 598.89
500 MG
CHF 770.36
1 G
CHF 1’137.78
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.3
Numero MDL:
SKU del venditore: B64769-250MG
CHF 598.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
GHITWFDHFOLATC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64769.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64769.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)