SY3H95E5DE01
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-phenylchroman-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: B64105-1G
CHF 255.96
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B64105-1G
CHF 255.96
Iupac Name
6-bromo-4-phenyl-2-chromanone
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c16-11-6-7-14-13(8-11)12(9-15(17)18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H,9H2
InChI
KFKFQGCDFMGUCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64105.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)