SY3H95E5DDF4
Synthonix Corporation
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1-indanamine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9H,1,4,11H2
InChI
IEUKCNPRRGOGDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63647.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)