Documenti fondamentali
SY3H95E5DDEE
Synthonix Corporation
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.36
Numero MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-11-14-8-5-4-7(10(16)17)6-9(8)20-11/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)(H,14,15,18)
InChI
GVHQFEJYCMAKHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63188.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63188.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)