SY3H95E5DDCC
Synthonix Corporation
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-2-yl}acetic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(11)6-8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
TXLPFPLPMZEOQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60461.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60461.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)