Documenti fondamentali
SY3H95E5DB9E
Synthonix Corporation
2-(Aminomethyl)pyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-pyrrolidinylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
InChI
QZRLFKCODRAOAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60830.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60830.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)