Documenti fondamentali
SY3H94E1CAA9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
Scegli un formato
25 ML
CHF 280.46
50 ML
CHF 357.61
100 ML
CHF 573.17
SKU del venditore: B73223-25ML
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 280.46
50 ML
CHF 357.61
100 ML
CHF 573.17
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.32
Numero MDL:
SKU del venditore: B73223-25ML
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C7H6Br.HI.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI
VKJPAEXCJKFXRD-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73223.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)