Documenti fondamentali
SY3H8D526B76
Synthonix Corporation
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 102.87
25 G
CHF 108.99
100 G
CHF 255.96
SKU del venditore: F68005-10G
CHF 102.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 102.87
25 G
CHF 108.99
100 G
CHF 255.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.42
Numero MDL:
SKU del venditore: F68005-10G
CHF 102.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68005.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68005.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)