Documenti fondamentali
SY3H7CF2B27F
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.06
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-14-9(13)5-2-6(4-11)8(12)7(10)3-5/h2-4,12H,1H3
InChI
XHKGRKFKESLQFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63904.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63904.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)